accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHCuNH2H2NNH2H2N

CAS RN 14552-35-3

IUPAC Nombre: copper(2+) bis(ethane-1,2-diamine) dihydroxide
Sinónimos: copper(2+) bis(ethylenediamine) dihydroxide
Peso molecular (g/mol): 217.76
Fórmula molecular: C4H18CuN4O2
InChi Key: WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [OH-].[OH-].[Cu++].NCCN.NCCN
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados