Learn More
Complejo de cobre(II)-etilendiamina, técnico, solución de 1 M en agua, no para viscosidad d, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15522393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15522393 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15522393
Marca: Thermo Scientific Acros 460680010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II)-ethylenediamine complex
CAS 14552-35-3, 7732-18-5
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C4H18CuN4O2
Fórmula lineal Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Temperatura de inflamación >110°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 217.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.76
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.98 to 1.02 M (copper molarity)
Gravedad específica 1.1
Densidad 1.1000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.