Learn More
Hidróxido de cuprietilendiamina (1,0 M en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30359023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30359023 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30359023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC834750100ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupriethylenediamine hydroxide
CAS 14552-35-3
Fórmula molecular C2 H6 Cu N2
Cantidad 100 mL
Sinónimo Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2
SMILES C1CN[Cu]N1
Nombre IUPAC 1,3-diaza-2λ ^{2}-cupraciclopentano
Peso molecular (g/mol) 121.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.9827
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M