accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1454-84-8

IUPAC Nombre: nonadecan-1-ol
Sinónimos: nonadecanol
Peso molecular (g/mol): 284.53
Fórmula molecular: C19H40O
InChi Key: XGFDHKJUZCCPKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados