Learn More
1-nonadecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Nonadecanol |
| CAS | 1454-84-8 |
| Fórmula molecular | C19 H40 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | nonadecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 284.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.3079 |