Learn More
1-nonadecanol, Mikromol™
Código de producto. 30052433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052433 100 mg 100 miligramos
30049178 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052433 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3450.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-nonadecanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonadecanol
CAS 1454-84-8
Nombres de analitos o componentes 1-Nonadecanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H40 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Nonadecanol, Nonadecyl alcohol, n-1-Nonadecanol, n-Nonadecanol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC nonadecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 284.52
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.3079 g/mol