accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO(S)NH3CO(R)(S)(S)O(R)H3C(S)(S)OH(S)H3C

CAS RN 14484-47-0

IUPAC Nombre: 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-6,9,13-trimethyl-16-oxo-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-6,14,17-trien-8-yl]-2-oxoethyl acetate
Sinónimos: deflazacort galenpharma brand of deflazacort deflazacort (substance) lantadin cahill may roberts brand of deflazacort deflazacort (product) dezacor aventis brand of deflazacort azacort hoechst brand of deflazacort
Peso molecular (g/mol): 441.52
Fórmula molecular: C25H31NO6
InChi Key: FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]1[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]21C
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados