Learn More
Deflazacort, TRC
Código de producto. 30134221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134221 50 mg 50 miligramos
17970455 100 mg 100 miligramos
17951945 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22897550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14484-47-0
Fórmula molecular C25 H31 N O6
Peso molecular (g/mol) 441.52
Sinónimo (11beta,16beta)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2'-methyl-5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta,21-dihydroxy-2'-methyl-5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione-21-acetate, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv., Azacort, Azacortinol, Calcort, DL 458IT, Deflan, Deflazacort, Dezacor, Dezacort, Flantadin, L 5458, Lantadin, MDL 458, Oxazacort
Nombre IUPAC [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-6,9,13-trimetil-16-oxo-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-trien-8-yl]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deflazacort
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.2151
Porcentaje de pureza >95%