Learn More
Deflazacort, Mikromol™
Descripción
Deflazacort
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deflazacort |
| CAS | 14484-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Deflazacort |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H31 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (11beta,16beta)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2'-methyl-5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta,21-dihydroxy-2'-methyl-5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione-21-acetate, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazole, 5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione deriv., Azacort, Azacortinol, Calcort, DL 458IT, Deflan, Deflazacort, Dezacor, Dezacort, Flantadin, L 5458, Lantadin, MDL 458, Oxazacort |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C |
| Peso molecular (g/mol) | 441.52 |
| Mostrar más |