Learn More
Deflazacort, MedChemExpress
Código de producto. 16471927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471927 50 mg 50 miligramos
16466246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13609
MedChemExpress Deflazacort, a glucocorticoid, is an inactive prodrug and is converted rapidly to the active metabolite 21-desacetyldeflazacort. Deflazacort is used as an anti-inflammatory and immunosuppressant.
Deflazacort, a glucocorticoid, is an inactive prodrug and is converted rapidly to the active metabolite 21-desacetyldeflazacort. Deflazacort is used as an anti-inflammatory and immunosuppressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deflazacort
CAS 14484-47-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31NO6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(COC(C)=O)=O)N=C(C)O5)=C1
Peso molecular (g/mol) 441.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.52
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation