CAS RN 1447715-45-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-formilbisoprolol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N-Formyl Bisoprolol, TRC
CAS: 1447715-45-8 Fórmula molecular: C19 H31 N O5 Peso molecular (g/mol): 353.45 Sinónimo: N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide Nombre IUPAC: N-[2-hidroxi-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propil]-N-propan-2-ilformamida SMILES: CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1