Learn More
N-Formyl Bisoprolol, TRC
Código de producto. 30407944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407944 50 mg
30405120 10 mg
30406674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69730350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1447715-45-8
Fórmula molecular C19 H31 N O5
Peso molecular (g/mol) 353.45
Sinónimo N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide
Nombre IUPAC N-[2-hidroxi-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propil]-N-propan-2-ilformamida
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylbisoprolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2202
Porcentaje de pureza >95%