Learn More
N-formilbisoprolol, Mikromol™
Código de producto. 30049663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049663 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049663 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.30
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-formilbisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Formylbisoprolol
CAS 1447715-45-8
Nombres de analitos o componentes N-Formylbisoprolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H31 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1
Nombre IUPAC N-[2-hidroxi-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propil]-N-propan-2-ilformamida
Peso molecular (g/mol) 353.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2202 g/mol