accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNNHNNHOOCH3H3COH

CAS RN 144689-24-7

IUPAC Nombre: 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Sinónimos: 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}imidazole-4-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 446.51
Fórmula molecular: C24H26N6O3
InChi Key: VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=NC(=C(N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)C(O)=O)C(C)(C)O
Peso molecular (g/mol) 
  • (10)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (4)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)