Learn More
Olmesartan, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18025002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18025002 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18025002 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4616/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Potent AT1 antagonist; metabolite of Olmesartan medoxomil (Cat. No. 4620)
Potent angiotensin II type I (AT1) receptor antagonist (IC50 = 6.7 nM at hAT1 receptors). Improves cognitive function in a mouse model of hypertension- and hyperlipidemia-associated cognitive decline; ameliorates arterial stiffness in a rat model of chronic renal failure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan
CAS 144689-24-7
Fórmula molecular C24H26N6O3
Número MDL MFCD00914967
Cantidad 50 mg
Sinónimo olmesartan, olmesartan acid, votum, olme sartan, unii-8w1iqp3u10, chembl1516, 4-2-hydroxypropan-2-yl-2-propyl-1-4-2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl phenyl methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-2'-1h-tetrazol-5-yl-1,1'-biphenyl-4-yl methyl-4-2-hydroxypropan-2-yl-2-propyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-1-hydroxy-1-methylethyl-2-propyl-1-2'-1h-tetrazol-5-yl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl, 4-1-hydroxy-1-methylethyl-2-propyl-1-2'-2h-tetrazol-5-yl 1,1'-biphenyl-4-yl methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
Clave InChI VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC1=NC(=C(N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)C(O)=O)C(C)(C)O
Nombre IUPAC 4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 446.51
PubChem CID 158781
ChEBI CHEBI:48416
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza >99%