Learn More
Olmesartán, LoGiCal
Código de producto. 30463754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463754 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463754 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1317.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan Acid
CAS 144689-24-7
Nombres de analitos o componentes Olmesartan Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H26 N6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Olmesartan Medoxomil Imp. A (EP), 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, Olmesartan, Olmesartan Acid, Olmesartan Medoxomil Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nc(c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C(C)(C)O
Nombre IUPAC Ácido 5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 446.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2066 g/mol