Learn More
Olmesartan, MedChemExpress
Código de producto. 16447226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447226 100 mg 100 miligramos
16431826 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17004
MedChemExpress Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Olmesartan (RNH-6270) is an angiotensin II receptor (AT1R) antagonist used to treat high blood pressure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olmesartan
CAS 144689-24-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo RNH-6270
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(N=C(N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)CCC)C(O)(C)C
Peso molecular (g/mol) 446.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation