accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOOH3COCH3(E)

CAS RN 143390-89-0

IUPAC Nombre: methyl (2E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(2-methylphenoxy)methyl]phenyl}acetate
Sinónimos: kresoxim-methyl
Peso molecular (g/mol): 313.35
Fórmula molecular: C18H19NO4
InChi Key: ZOTBXTZVPHCKPN-HTXNQAPBSA-N
SMILES: CO\N=C(\C(=O)OC)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)