Description
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Kresoxim-methyl |
| CAS | 143390-89-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C18H19NO4 |
| Beilstein | 8330581 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 101°C |
| Punto de ebullición | 170°C |
| Sinónimo | Methyl (E)-α-(methoxyimino)-2-(2-methylphenoxymethyl)phenylacetate; Methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetate |
| Peso molecular (g/mol) | 313.4 g/mol |
| Show More |