accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14335-33-2

IUPAC Nombre: (²H₃)phosphoric acid
Sinónimos: (²H₃)phosphoric acid
Peso molecular (g/mol): 101.01
Fórmula molecular: H3O4P
InChi Key: NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
SMILES: [2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados