Learn More
Ácido fosfórico-d3 (~85 % p/p en D2O), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphoric Acid-d3 |
| CAS | 14335-33-2 |
| Fórmula molecular | 2H3 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphoric acid-d3 (6CI','7CI','8CI','9CI), Deuterium phosphate (D3PO4), Phosphoric acid (D3PO4), Phosphoric acid D3, [2H3]Phosphoric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3 |
| SMILES | [2H]OP(=O)(O[2H])O[2H] |
| Nombre IUPAC | fosfato trideuterio |
| Peso molecular (g/mol) | 101.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.9957 |
| Mostrar más |