Learn More
Ácido fosfórico-d3 (85 % p/p en D2O), CDN
Código de producto. 30323403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30323403 100 g 100 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323403 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND0616100G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid-d3
CAS 14335-33-2
Disolvente o matriz D2O
Fórmula molecular 2H3 O4 P
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1 S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
SMILES [2 H]OP(=O)(O[2 H])O[2 H]
Nombre IUPAC fosfato trideuterio
Peso molecular (g/mol) 101.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.9957 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 85 %