CAS RN 1431697-84-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
gamma-secretase modulator 3, MedChemExpress
MedChemExpress gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.