Learn More
gamma-secretase modulator 3, MedChemExpress
Código de producto. 16477886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477886 100 mg 100 miligramos
16418138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50889
MedChemExpress gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-secretase modulator 3
CAS 1431697-84-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23FN4OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES COC1=C(N2C=C(C)N=C2)C=CC(NC3=NC4=C(CCCC4C5=CC=C(F)C=C5)S3)=C1
Peso molecular (g/mol) 434.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.53
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration