accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1421-86-9

IUPAC Nombre: 12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2,4,6,14-tetraen-9-one hydrochloride
Sinónimos: strychnos hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 370.88
Fórmula molecular: C21H23ClN2O2
InChi Key: VLXYTKMPCOQKEM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.O=C1CC2OCC=C3CN4CCC56C4CC3C2C5N1C1=CC=CC=C61
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)