Learn More
Clorhidrato de estricnina, TRC
Código de producto. 30428474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428474 10 g
30417657 25 g
30423056 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68771010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421-86-9
Fórmula molecular C21 H22 N2 O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 370.144805706
Sinónimo Strychnidin-10-one, hydrochloride (1:1), Strychnidin-10-one, monohydrochloride (9CI), Strychnine, monohydrochloride (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine hydrochloride
Nombre IUPAC (4aR,5aS,6S,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolina-14-1; Cloruro
SMILES Cl.O=C1C[C@@H]2OCC=C3C[N@@]4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strychnine Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.8725