Learn More
Clorhidrato de estricnina (1mg/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strychnine Hydrochloride |
| CAS | 1421-86-9 |
| Fórmula molecular | C21 H22 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | Strychnidin-10-one, hydrochloride (1:1), Strychnidin-10-one, monohydrochloride (9CI), Strychnine, monohydrochloride (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., Strychnine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O=C1C[C@@H]2OCC=C3C[N@@]4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67 |
| Nombre IUPAC | (4aR,5aS,6S,8aR,13aS,15aS,15bR)-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahidro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolina-14-1; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 370.144805706 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.8725 |
| Mostrar más |