CAS RN 14017-55-1
IUPAC Nombre:
erbium(3+) triperchlorate
Sinónimos:
erbium(3+) triperchlorate
Peso molecular (g/mol):
465.6
Fórmula molecular:
Cl3ErO12
InChi Key:
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Er+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Perclorato de erbio(III), solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14017-55-1 | Cl3ErO12 | 465.61 g/mol
2
Perclorato de erbio, 10.000 mg/L en H2O , 50 ml, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.