Learn More
Perclorato de erbio(III), solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10841671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10841671 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10783722 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10841671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14017-55-1 | Cl3ErO12 | 465.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) perchlorate
CAS 14017-55-1, 7732-18-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Cl3ErO12
Número MDL MFCD00016073
Sinónimo erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution
Clave InChI FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3]
Nombre IUPAC erbio(3+);triperclorato
Peso molecular (g/mol) 465.61
PubChem CID 15335705
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.61
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.44
Densidad 1.4400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.