Learn More
Perclorato de erbio, 10.000 mg/L en H2O , 50 ml, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311612 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30311612 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000032
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mL
Concentración 10000 mg/L
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Disolvente o matriz Agua