CAS RN 140-79-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N,N'-Dinitrosopiperazina (DMP), Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1,4-Dinitrosopiperazina, TRC
CAS: 140-79-4 Fórmula molecular: C4 H8 N4 O2 Peso molecular (g/mol): 144.13 Sinónimo: Piperazine, 1,4-dinitroso-,1,4-Dinitrosopiperazine,DNP,N,N'-Dinitrosopiperazine,NSC 339 Nombre IUPAC: 1,4-dinitrosopiperazina SMILES: O=NN1CCN(CC1)N=O