Learn More
1,4-Dinitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 18090200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18090200 500 mg 500 miligramos
18013710 5 g 5 g
18031820 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18090200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480420500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-79-4
Fórmula molecular C4 H8 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo Piperazine, 1,4-dinitroso-, 1,4-Dinitrosopiperazine, DNP, N,N'-Dinitrosopiperazine, NSC 339
Nombre IUPAC 1,4-dinitrosopiperazina
SMILES O=NN1CCN(CC1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dinitrosopiperazine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0647
Porcentaje de pureza >95%