Learn More
N,N'-Dinitrosopiperazina (DMP), Mikromol
Código de producto. 30459511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459511 25 mg
1 options
Código de producto. 30459511 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3987.060025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-Dinitrosopiperazina (DMP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dinitrosopiperazine
CAS 140-79-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dinitrosopiperazine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C4 H8 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1,4-dinitroso-, DNP, N,N'-Dinitrosopiperazine, NSC 339
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN1CCN(CC1)N=O
Nombre IUPAC 1,4-dinitrosopiperazina
Peso molecular (g/mol) 144.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0647 g/mol