accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OH3CCH3H3COSOOCl

CAS RN 140-57-8

IUPAC Nombre: 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite
Sinónimos: aramite
Peso molecular (g/mol): 334.86
Fórmula molecular: C15H23ClO4S
InChi Key: YKFRAOGHWKADFJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(COC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados