Learn More
Aramita 2000 μg/mL en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328664 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328664 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010391HE
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aramite
CAS 140-57-8
Nombres de analitos o componentes Aramite
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 Cl O4 S
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
SMILES CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenoxi)propan-2-il 2-cloroetil sulfito
Solvent or Matrix n-Hexane
Peso molecular (g/mol) 334.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1006 g/mol