Learn More
Aramita, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aramite |
| CAS | 140-57-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H23 Cl O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl ester (6CI,8CI), Ethanol, 2-chloro-, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl sulfite (8CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite, 88R, Aramit, Aramite, CES, NSC 404155, Niagaramite, Ortho-Mite, β-Chloroethyl-β'-(p-tert-butylphenoxy)-α'-methylethyl sulfite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(4-terc-butilfenoxi)propan-2-il 2-cloroetil sulfito |
| Peso molecular (g/mol) | 334.86 |
| Mostrar más |