accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SHNNOON

CAS RN 138564-59-7

IUPAC Nombre: 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Sinónimos: 5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 259.28
Fórmula molecular: C12H9N3O2S
InChi Key: NPXUFPFFHANGDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C#N)=C(NC2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados