Learn More
5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]tiofeno-3-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]tiofeno-3-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 138564-59-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Olanzapine Imp. A (EP), Olanzapine USP Related Compound A, Olanzapine USP RC A, 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Related Compound A, Olanzapine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofeno-3-carbonitrilo |
| Mostrar más |