Learn More
5-Metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofenocarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30012254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012254 25 g 25 g
30008467 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32557025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138564-59-7
Fórmula molecular C12 H9 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 259.28
Sinónimo 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofeno-3-carbonitrilo
SMILES Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0415