accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)NNF(R)HONNNFF

CAS RN 137234-62-9

IUPAC Nombre: (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Sinónimos: voriconazole VCZ vfend
Peso molecular (g/mol): 349.32
Fórmula molecular: C16H14F3N5O
InChi Key: BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
SMILES: C[C@@H](C1=NC=NC=C1F)[C@](O)(CN1C=NC=N1)C1=CC=C(F)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (1)
  • (2)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)