Learn More
Voriconazole, MedChemExpress
Descripción
Voriconazole (UK-109496) is a second-generation, broad-spectrum triazole antifungal agent that inhibits fungal ergosterol biosynthesis. Voriconazole exerts its antifungal activity by inhibition of 14-α-lanosterol demethylation, which is mediated by fungal cytochrome P450 enzymes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Voriconazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 137234-62-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14F3N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | UK-109496 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (143.14 mM) ∣H2O : 0.17 mg/mL (0.49 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |