Learn More
Voriconazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15442252 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15442252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458670010
Solicitar formato a granel o personalizado
Voriconazol, n.° de CAS 137234-62-9, es un agente antimicótico que actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El voriconazol es un compuesto antifúngico que tiene actividad contra una amplia variedad de especies fúngicas, como Aspergillus y Candida
  • El voriconazol bloquea la biosíntesis de esteroles en especies de Candida mediante la inhibición del esterol 14-alfa demetilasa dependiente del CYP450
  • Agota la presencia de ergosterol en la membrana de células fúngicas, lo que puede provocar la muerte o la inhibición del crecimiento, dependiendo del organismo
Aplicaciones
  • El voriconazol se puede utilizar en estudios de laboratorio de seguridad de fármacos, farmacocinética y mecanismo de acción
  • El voriconazol se ha utilizado para inhibir la actividad enzimática del CYP46 A1 en neuroblastos de ratón
  • El voriconazol inhibe el 24(S)-hidroxicolesterol en un modelo de glaucoma de rata ex vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Voriconazole
Tipo Voriconazole
CAS 137234-62-9
Punto de fusión 128.0°C to 134.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C16H14F3N5O
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
Clave InChI BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
SMILES CC(C1=NC=NC=C1F)C(CN2C=NC=N2)(C3=C(C=C(C=C3)F)F)O
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(2,4-Difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 349.317
PubChem CID 71616
ChEBI CHEBI:10023
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.31
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Voriconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.