Learn More
Voriconazol 2,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459655 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459655 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1094.0007
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Voriconazole
CAS 137234-62-9
Nombres de analitos o componentes Voriconazole
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H14 F3 N5 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Voriconazole, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(2,4-Difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 349.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.115 g/mol