accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOOCH3CH3

CAS RN 137-89-3

IUPAC Nombre: 1,3-bis(2-ethylhexyl) benzene-1,3-dicarboxylate
Sinónimos: bis(2-ethylhexyl) isophthalate
Peso molecular (g/mol): 390.56
Fórmula molecular: C24H38O4
InChi Key: WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados