Learn More
Ácido isoftálico, éster bis-2-etilhexílico 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308920 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308920 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14447100HE100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 137-89-3
Nombres de analitos o componentes Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C24 H38 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Bis(2-ethylhexyl) isophthalate, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Dioctyl isophthalate, NSC 6358, NSC 78995
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC bis(2-etilhexil)benceno-1,3-dicarboxilato
Solvent or Matrix Hexane
Peso molecular (g/mol) 390.56
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277 g/mol