Learn More
Bis(2-etilhexil)benceno-1,3-dicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 137-89-3 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Isophthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI), Bis(2-ethylhexyl) isophthalate, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Dioctyl isophthalate, NSC 6358, NSC 78995 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | bis(2-etilhexil)benceno-1,3-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 390.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.277 |