accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHClCl

CAS RN 137-19-9

IUPAC Nombre: 4,6-dichlorobenzene-1,3-diol
Sinónimos: 1,3-benzenediol, 4,6-dichloro-
Peso molecular (g/mol): 179
Fórmula molecular: C6H4Cl2O2
InChi Key: GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC(O)=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados