Learn More
4,6-Diclororesorcinol, 97 %
Código de producto. 11424507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11424507 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11424507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20500.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4,6-diclororesorcinol esun derivado del resorcinol (sc-203371), que actúa como agente antiséptico. También se utiliza para preparar inhibidores de la HMGCR. Se emplea como intermedio farmacéutico y orgánico.
Solubilidad
Soluble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dichlororesorcinol
CAS 137-19-9
Punto de fusión 113°C to 116°C
Punto de ebullición 253°C to 255°C
Fórmula molecular C6H4Cl2O2
Número MDL MFCD00002274
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,6-dichlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-1,3-benzenediol, 4,6-dichloro-1,3-dihydroxybenzene, resorcinol, 4,6-dichloro, 1,5-dichloro-2,4-dihydroxy-benzene, 4,3-dihydroxybenzene, 3,4-dichlororesorcinol, resorcinol,6-dichloro, acmc-209caz
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)O
Nombre IUPAC 4,6-diclorobenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 178.996
PubChem CID 67299
Formula Weight (peso de la fórmula) 179
Porcentaje de pureza 97%