Learn More
Diclororesorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlororesorcinol |
| CAS | 137-19-9 |
| Fórmula molecular | C6H4Cl2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,5-Dichloro-2,4-dihydroxybenzene, 4,6-Dichloro-1,3-benzenediol, 4,6-Dichlororesorcin, 4,6-Dichlororesorcinol, NSC 60650 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H |
| SMILES | Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6-diclorobenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9588 |