accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(R)(S)(S)O(R)H3C(S)(S)OH(S)H3COHO

CAS RN 13609-67-1

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl butanoate
Sinónimos: hydrocortisone 17-butyrate hydrocortisone-17α-butyrate cortisol 17-butyrate hydrocortisone butyrate (usan:ban:jan)
Peso molecular (g/mol): 432.56
Fórmula molecular: C25H36O6
InChi Key: BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
SMILES: CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados